Få mere at vide
IKA™ Microstar 7.5 kontrol
Shop alle IKA produkter
Hastighed:
2000 omdr./min.
Beskrivelse
- Hærdet glas lukket, hurtigt respons display for maksimal synlighed og kemikalieresistens
- Avancerede vibrationssensorer registrerer afvigelser fra tilladte tærskler og stopper automatisk processen
- Overskueligt display med alle væsentlige oplysninger på et øjeblik
- Integreret timer/tæller til kontrol af kinetisk følsomme reaktioner og påmindelser
- Viskositeter op til 4000 mPas og volumen på op til 5 L
- Kontinuerlig justerbar hastighed mellem 30 og 2000 rpm
- USB interface, fx til dokumentation af parametre vha labworldsoft™ eller installere firmwareopdateringer
- Intuitiv og enkel håndtering; berøringsfølsom overflade for lang levetid
- Temperaturaflæsning på display
- Kemisk resistent hus
- Tastelås funktion
- Mikroprocessorstyret hastighedsregulator til konstant rotationshastighed, selv med ændringer i viskositet
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 2000 omdr./min. |
| Volumen | 5 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 32 w |
| Diameter (metrisk) aksel | 0,5 til 8 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +350 °C |
| Moment | 7.5 Ncm |
| Viskositet | Maks. 4000 mPas |