Få mere at vide
Contec™ MicroSilk™ II Servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16625524 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Artikelnummer. 16625524
Brand: Contec™ LWMD0201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MicroSilk servietter er lavet af stof tætstrikket af kontinuerlig microdenier filament.
Fremragende sorberingsevne og en blød tekstur gør dem til en fremragende serviet til rengøring af sarte overflader. MicroSilk II servietter er laserskåret, hvilket forsegler serviettens kanter for meget lave niveauer af partikler og fibre.
Vasket og dobbeltpakket ind ISO Klasse 4 renrum. Ideel til overfladerengøring og polering, fjerner servietten nemt både oliebaserede og vandbaserede rester. Den unikke struktur af mikrofiber forbedrer overfladekontakten, holder mere snavs end almindelige servietter og giver mere effektiv rengøring.
Funktioner& Fordele
  • Ekstremt lav i fiber- og partikelgenerering
  • Holder mere snavs end almindelige servietter og giver mere effektiv rengøring
  • Ideel til overfladerengøring og polering
  • Laserskæring, som forsegler fibrene i kanterne af servietten
  • Anbefales til ISO Klasse 5-8 miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale polyester, Nylon
Konstruktion 75% polyester, 25% Nylon
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Emballagemængde 100/pose, 10 poser/Cs