Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID-software til SeqStudio™ Genetic Analyzer v1.0, med alle bibliotekssæt
Artikelnummer. 18783624
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
18783624 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 18783624 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A51427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508227.79 DKK
    467100.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 41127.79 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Giver brugere mulighed for nemt at identificere og klassificere uidentificerede bakterie- eller svampesekvenser ved at sammenligne dem med et valideret mikrobielt bibliotek. Indeholder et valideret bibliotek med over 11.000 mikrobielle sekvenser (med alle opdaterede bibliotekssæt), bakteriebiblioteker på 500 bp 16S rDNA-sekvenser og over 9500 validerede poster.
  • Giver brugere mulighed for nemt at identificere og klassificere uidentificerede bakterie- eller svampesekvenser ved at sammenligne dem med et valideret mikrobielt bibliotek
  • Identificerer automatisk ukendte prøver
  • Indeholder et valideret bibliotek med over 11.000 mikrobielle sekvenser (med alle opdaterede bibliotekssæt)
  • MicroSEQ™ ID-sekvensbiblioteker består af bakteriebiblioteker på 500 bp 16S rDNA-sekvenser og over 9500 validerede poster
  • Omfattende dækning af gram-negative ikke-fermenteringsmidler, Bacillus, coryneforms, mycobakterier og Staphylococcus
  • Biblioteker indeholder kun korrekt identificerede organismer og kvalitetskontrollerede sekvenser afledt af typestammer af fremtrædende kultursamlinger
  • Understøtter sekvenspolymorfismer og inkluderer bakterielle kategori A biotrusselsmidler
  • Kør en tallerken på SeqStudio™ Genetisk Analyzer direkte via MicroSEQ™ ID-software
  • MicroSEQ™ Systemet omfatter sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner
  • Kvalifikations- og valideringssupport tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje MicroSEQ ID-software
Oversigt Inkluderer digitalt downloadbrev, licenskodesæt, bibliotekssæt (USB medie- og licenskodesæt til 2018 Fungal Library, 2019 16S 500 Library, 2019 16s 500 Supplemental Library og 16s Full Gene Library)
Til brug med (applikation) Mikrobiel risikobegrænsning, identifikation
Til brug med (udstyr) QST SeqStudio™ Instrument med SAE
Biblioteker Inkluderet
Licens Inkluderet
Mængde 1 pakke