Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID-sekventering oprydningsplader
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
The MicroSEQ™ ID Sequencing Clean-up Plates are used for post-sequencing clean-up in the MicroSEQ™ ID workflow. The gel filtration matrix used in the microplate cartridges provides a convenient and simple way to remove dye terminators, dNTPs, and salts, as well as residual primers from cycle sequencing reactions.
The MicroSEQ™ ID Sequencing Clean-up Plates can be used downstream of the following sequencing kits:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA Sequencing Kit
- MicroSEQ™ Full Gene 16S rDNA Sequencing Kit
- MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
This product provides two 96-well microplate cartridges ideal for high throughput microbial identification workflows. The end products can be directly used for sequencing on any Applied Biosystems™ genetic analyzers.
De MicroSEQ™ ID-sekventeringsoprydningsplader bruges til eftersekventeringsoprydning i MicroSEQ™ ID arbejdsgang. Gelfiltreringsmatrixen, der bruges i mikropladepatronerne, giver en bekvem og enkel måde at fjerne farveterminatorer, dNTP'er og salte samt resterende primere fra cyklussekventeringsreaktioner.
De MicroSEQ™ ID-sekventeringsoprydningsplader kan bruges nedstrøms for følgende sekventeringssæt:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ™ Fuldt gen 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
Dette produkt har to 96-brønds mikropladepatroner, der er ideelle til arbejdsgange til mikrobiel identifikation med høj kapacitet. Slutprodukterne kan direkte bruges til sekventering på evt Applied Biosystems™ genetiske analysatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 96-brønds plader |
| Til brug med (udstyr) | 3500xL genetisk analysator, MicroSEQ™ ID, 3500 Genetisk Analyzer |
| Produkttype | Mikroplade |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |