Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Purification Combo Kit v2.0, med 8-strips kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
MicroSEQ ID Purification Combo Kit v2.0 inkluderer reagenser til post-PCR og post-sekventering oprydning i MicroSEQ ID mikrobiel identifikation workflow. Denne version indeholder et rør af ExoSAP-ITExpress Reagens til post-PCR oprydning og 12 x 8-strimler af MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit til efter-sekventering oprydning.
ExoSAP-ITExpress Reagent fjerner ikke-inkorporerede dNTP'er og primere fra post-amplifikations PCR-blandingen på 5 minutter sammenlignet med 30 minutter med den originale ExoSAP-IT Reagens samtidig med at det giver tilsvarende resultater. MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up kit i 96-brønds plade eller 8-strips format giver en bekvem og enkel måde at fjerne farvestofterminatorer, dNTP'er, salte og resterende primere fra cyklussekventeringsreaktioner. Slutprodukterne kan bruges direkte til sekventering på evt Applied Biosystems genetisk analysator.
Sammenlignelighedsundersøgelser viste tilsvarende resultater mellem originalen ExoSAP-IT Reagens og det forbedrede ExoSAP-ITExpress Reagent koblet med MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-Up-sættet i MicroSEQ ID-arbejdsgangen (se figuren nedenfor). Begge ExoSAP-IT og ExoSAP-ITExpress enzymbehandlede PCR-prøver producerede meget ens sekventeringsresultater og det korrekte identifikationsresultat.
ExoSAP-ITExpress Reagent kan bruges nedstrøms for følgende PCR-amplifikationskit:
- MicroSEQ 500 16S rDNA PCR Kit
- MicroSEQ fuldt gen 16S rDNA PCR Kit
- MicroSEQD2 rDNA Fungal PCR Kit
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit kan bruges nedstrøms for følgende sekventeringssæt:
- MicroSEQ 500 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ fuldt gen 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 x ExoSAP-IT Express Reagent (100 reaktioner). Opbevares ved -5 °C til -30 °C. • 1 x MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit (12 x 8 strimler). Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Format | Strip |
| Prøvetype | Bakterier, DNA, dsDNA, Svampe |
| Til brug med (applikation) | Sekventering, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatible, manuelle protokoller |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Mål | Fluorescerende farvefjernelse, DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR) |