Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Purification Combo Kit, med oprydningsplader
Shop alle Applied Biosystems produkterDescription
Dette MicroSEQ™ ID Purification Combo Kit indeholder reagenser til post-PCR og efter-sekventeringstrin i mikrobiel MicroSEQ™ ID identifikationsworkflow. Det indeholder 3 rør med ExoSAP-IT™ reagens til PCR-oprydning og to 96-brønd MicroSEQ™ ID sekventeringsoprydningsplader.
ExoSAP-IT™ Reagens: dette reagens bruges til hurtig post-PCR oprydning til efterfølgende anvendelser som sekventering. Det muliggør fjernelse af uforbrugte dNTP'er og primere, der er tilbage i PCR-blandingen efter forstærkning.
ExoSAP-IT™ Reagens kan bruges nedstrøms for følgende PCR-forstærkningssæt:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-kit
- MicroSEQ™ Fuld gen-rDNA 16S PCR-kit
- MicroSEQ™ D2 rDNA svampe-PCR-kit
MicroSEQ™ ID Sekventering af oprydningsplader: disse plader bruges til oprydning efter sekventering i arbejdsprocessen MicroSEQ™ ID. Gelfiltreringsmatricen, der anvendes i mikropladepatronerne, giver en bekvem og enkel måde at fjerne farveterminatorer, dNTP'er og salte samt restprimere fra cyklussekventeringsreaktioner. Slutprodukterne kan direkte bruges til sekventering på enhver Applied Biosystems™ genetisk analysator.
MicroSEQ™ ID Sequencing Cleanup Plates kan bruges nedstrøms for følgende sekventeringssæt:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA sekventeringssæt
- MicroSEQ™ Fuld gen-rDNA-sekventeringskit 16S
- MicroSEQ™ D2 rDNA svampesekventeringssæt
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | • ExoSAP-IT™ Reagens til PCR-oprensning, 3 rør • MicroSEQ™ ID-sekventeringsoprydningsplader, 2 x 96-brønd |
| Format | 96-brønds plade |
| Prøvetype | dsDNA |
| Endelig produkttype | DNA |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Antal reaktioner | 100 forberedelser |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttype | ID-rensningskombisæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Mål | Sekventering af reaktioner |
| Show More |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.