Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3
Beskrivelse
MicroSEQ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3, allows you to easily identify and classify bacterial or fungal sequences by comparing them to a validated microbial library (available separately).
MicroSEQ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3, giver dig mulighed for nemt at identificere og klassificere bakterie- eller svampesekvenser ved at sammenligne dem med et valideret mikrobielt bibliotek (tilgængelig separat).
Funktionerne i MicroSEQ ID Microbial Identification Software inkluderer:
- Identificer automatisk ukendte prøver mod et valideret mikrobielt bibliotek med over 3000 mikrobielle sekvenser
- Kør plader direkte på Applied Biosystems 3500 Series genetiske analysatorer
- Udstyret med sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at aktivere 21 CFR Pt. 11 overholdelse
Identificer sikkert mikrober
MicroSEQ ID-sekvensbibliotekerne (tilgængelig separat) består af strengt validerede bakterie- og svampebiblioteker for at sikre nøjagtig identifikation. MicroSEQ ID 16S rDNA 500 mikrobielt bibliotek består af over 2300 500-bp 16S rDNA-sekvenser, herunder omfattende dækning af gram-negative ikke-fermenteringsmidler, Bacillus, Coryneforms, Mycobacteria og Staphylococcus. Posterne indeholder de første 500 baser af 16S rRNA-gen, tilstrækkeligt til at identificere bakterielle ukendte.
MicroSEQ ID svampegenbiblioteket indeholder 1300 referencesekvenser fra D2-regionen af den store underenhed (rDNA) af gær- og skimmelsvampearter, mod hvilke en ukendt gær- eller skimmelsekvens kan sammenlignes for at identificere organismen. MicroSEQ-bibliotekerne indeholder information om korrekt identificerede organismer og kvalitetskontrollerede sekvenser afledt af typestammer af kuraterede kultursamlinger. Bibliotekerne understøtter også sekvenspolymorfismer og inkluderer bakterielle Kategori A-biotrusselsmidler.
Identificer automatisk ukendte prøver
Det kan være kedeligt og tidskrævende at gennemgå hver prøve i en projektfil for at foretage et manuel identifikationsopkald. De Auto-ID funktion i MicroSEQ ID-software bruger et sæt redigerbare parametre til automatisk at identificere ukendte prøver. Resultattabellen vises i rapporten med et redigerbart kommentarfelt for yderligere oplysninger eller manuelle identifikationsindtastninger.
Kør plader direkte
Applied Biosystems 3500-seriens genetiske analysatorbrugere er i stand til at køre plader direkte via MicroSEQ ID-softwarebrugergrænsefladen. En enkelt softwareguide giver dig mulighed for at opsætte projekter, prøver og plader; juster pladelayoutet via træk og slip; start og overvåg kørslen; og gennemgå resultaterne.
MicroSEQ-systemet: en komplet, integreret løsning
MicroSEQ-systemet strømliner hvert mikrobielt identifikationstrin og kombinerer fordelene ved MicroSEQ ID-software med let at bruge PrepMan Ultraprøvepræpareringsreagenser og -protokoller, MicroSEQ-bakterie- og svampeapplikationssæt og brancheførende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemdækkende integration udvikler og tester vi alle komponenter i systemet sammen. MicroSEQ ID-software inkluderer også sikkerheds-, revisions- og elektroniske signaturfunktioner, der gør det muligt for softwaren at integreres problemfrit i din arbejdsgang.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Til brug med (udstyr) | 3500 Series genetiske analysatorer |
| Produkttype | Software til mikrobiel identifikation |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |