Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software v4.0
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
MicroSEQ ID Microbial Identification Software, version 4.0, giver dig mulighed for nemt at identificere og klassificere bakterie- eller svampesekvenser ved at sammenligne dem med et valideret mikrobielt bibliotek (tilgængelig separat).
Funktionerne i MicroSEQ ID Microbial Identification Software inkluderer:
•Identificer automatisk ukendte prøver mod et valideret mikrobielt bibliotek med over 3000 mikrobielle sekvenser
• Kør plader direkte på SeqStudio og SeqStudio Flex genetiske analysatorer
• Udstyret med sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at aktivere 21 CFR Pt. 11 overholdelse
Identificer automatisk ukendte prøver
Det kan være kedeligt og tidskrævende at gennemgå hver prøve i en projektfil for at foretage et manuel identifikationsopkald. De Auto-ID funktion i MicroSEQ ID-softwaren bruger et sæt redigerbare parametre til automatisk at identificere ukendte prøver. Resultattabellen vises i rapporten med et redigerbart kommentarfelt for yderligere oplysninger eller manuelle identifikationsindtastninger.
Kør plader direkte
SeqStudio og SeqStudio Brugere af Flex genetisk analysator kan køre plader direkte via MicroSEQ ID-softwarebrugergrænsefladen. En enkelt softwareguide giver dig mulighed for at opsætte projekter, prøver og plader; juster pladelayoutet via træk og slip; start og overvåg kørslen; og gennemgå resultaterne.
MicroSEQ systemet: en komplet, integreret løsning
MicroSEQ-systemet strømliner hvert mikrobielt identifikationstrin og kombinerer fordelene ved MicroSEQ ID-software med let at bruge PrepMan Ultraprøvepræpareringsreagenser og -protokoller, MicroSEQ-bakterie- og svampeapplikationssæt og brancheførende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemdækkende integration udvikler og tester vi alle komponenter i systemet sammen. MicroSEQ ID-software inkluderer også sikkerheds-, revisions- og elektroniske signaturfunktioner, der gør det muligt for softwaren at integreres problemfrit i din arbejdsgang.
Kvalifikations- og valideringsstøtte
For at hjælpe med at sikre problemfri integration i dit laboratorium, fra installation til rutinemæssig drift, tilbyder vi omfattende installations- og driftskvalifikationer (IQ/OQ) og valideringssupporttjenester.
MicroSEQ ID-sekvensbiblioteker
MicroSEQ ID-sekvensbiblioteker (tilgængelig separat) består af strengt validerede bakterie- og svampebiblioteker for at sikre nøjagtig identifikation. Bibliotekerne indeholder information om korrekt identificerede organismer og kvalitetskontrollerede sekvenser afledt af typestammer af kuraterede kultursamlinger. Bibliotekerne understøtter også sekvenspolymorfismer og inkluderer bakterielle Kategori A-biotrusselsmidler.
MicroSEQ ID 16S rDNA 500 mikrobielt bibliotek består af over 2300 500-bp 16S rDNA-sekvenser, herunder omfattende dækning af gram-negative ikke-fermenteringsmidler, Bacillus, Coryneforms, Mycobacteria og Staphylococcus. Posterne indeholder de første 500 baser af 16S rRNA-gen, tilstrækkeligt til at identificere bakterielle ukendte.
MicroSEQ ID 16S rDNA Full Gene Library består af over 2300 komplette 16S sekvenser fra bakterielle organismer, der kan sammenlignes med en ukendt bakteriel sekvens.
MicroSEQ ID svampegenbiblioteket indeholder 1300 referencesekvenser fra D2-regionen af den store underenhed (rDNA) af gær- og skimmelsvampearter, mod hvilke en ukendt gær- eller skimmelsekvens kan sammenlignes for at identificere organismen.
MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Supplemental Library er et selvstændigt bibliotek, der indeholder 7.138 16S rDNA offentlige bakteriesekvenser og udvider størrelsen af MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library for at styrke identifikationsprocessen ved brug af MicroSEQ ID Microbial Identification Software.
Tekniske data
Tekniske data
| Sekvenseringstype | Genom- og DNA-sekventering |
| Til brug med (udstyr) | SeqStudio Genetiske analyser, SeqStudio Flex genetiske analyser |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Licens | Statisk |
| Operativsystem | Microsoft Windows 10 |
| Produktlinje | MicroSeq™ ID |
| Produkttype | Software til mikrobiel identifikation |
| Mængde | 1 stk. |
| Software | Software til dataindsamling og analyse |