Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software v3.1.3, med All Software Libraries Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
MicroSEQ ID Microbial Identification Software v3.1.3 gør det nemt at identificere og klassificere uidentificerede bakterielle eller svampesekvenser ved at sammenligne dem med et valideret mikrobielt bibliotek.
Denne pakke inkluderer softwaremedie USB - og licensregistreringskode-kittet samt disse bakterie- og svampesekvensbiblioteker:
- MSID 16S 500 Mikrobielt Bibliotek v2019
- MSID Svampebibliotek v2018
- MSID v2.0 Fuld Genbibliotek
- MSID Supplemental Library v2019
Funktioner i MicroSEQ ID Microbial Identification Software og tilhørende sekvensbiblioteker inkluderer:
- Automatisk identificere ukendte prøver mod et valideret mikrobielt bibliotek på over 3000 mikrobielle sekvenser
- Kør plader direkte på Applied Biosystems 3500-seriens genetiske analysatorer
- Udstyret med sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at muliggøre 21 CFR Pt. 11-overholdelse
- Kvalifikations- og valideringsstøtte tilgængelig
Identificer mikrober med sikkerhed
MicroSEQ ID-sekvensbibliotekerne består af bakterielle biblioteker med 500 bp 16S rDNA-sekvenser og cirka 9300 validerede indførsler, inklusive omfattende dækning af gramnegative ikke-fermenterende organismer, Bacillus, Coryneformer, Mycobacteria og Staphylococcus samt et svampebibliotek med mere end 1300 indførsler. For at sikre nøjagtig identifikation af arten i dine sekvenser validerer vi grundigt alle biblioteksoplysninger. Og i modsætning til andre bredt tilgængelige databaser MicroSEQ indeholder biblioteker kun korrekt identificerede organismer og kvalitetskontrollerede sekvenser afledt af typestammer fra førende kultursamlinger. Bibliotekerne understøtter også sekvenspolymorfismer og inkluderer bakterielle kategori A biotrusselsagenter.
Identificer automatisk ukendte eksemplarer
At gennemgå hvert eksemplar i en projektfil for at foretage et manuelt identifikationskald kan være besværligt og tidskrævende. Funktionen Auto-ID i MicroSEQ ID-software bruger et sæt redigerbare parametre til automatisk at identificere ukendte prøver. Resultattabellen vises i rapporten, og et redigerbart kommentarfelt tillader tilføjelse af yderligere information eller manuelle identifikationer i samme tabel.
Kør plader på 3500/3500xL-instrumenter direkte via ID-softwaren MicroSEQ
Applied Biosystems Brugere af 3500-seriens genetiske analysator kan nu køre plader direkte på disse instrumenter via ID-softwarens MicroSEQ v3.1.3 brugergrænseflade uden at skulle bruge Auto-analysis Manager. En enkelt softwareguide gør det muligt at opsætte projekter, prøver og plader; justere pladelayoutet via træk og slip; starte og overvåge kørselen; og gennemgå resultaterne.
Systemet MicroSEQ : en komplet, integreret løsning
Ved at effektivisere hvert trin i mikrobiel identifikation MicroSEQ kombinerer systemet fordelene ved MicroSEQ ID-software med brugervenlige PrepMan Ultra-prøveforberedelsesreagenser og protokoller, MicroSEQ bakterie- og svampeapplikationssæt samt branchens førende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemomfattende integration udvikler og tester vi alle systemets komponenter sammen. ID-softwaren MicroSEQ inkluderer også sikkerheds-, audit- og elektroniske signaturfunktioner, som gør det muligt for softwaren at integrere sig gnidningsfrit i din arbejdsgang.
Kvalifikations- og valideringsstøtte
For at sikre problemfri integration i dit laboratorium, fra installation til rutinemæssig drift, tilbyder vi omfattende installations- og driftscertificering (IQ/OQ) samt valideringsstøttetjenester.
Tekniske data
Tekniske data
| Softwaretype | Kapillærelektroforesesystemsoftware |
| Udgangsmateriale | DNA |
| Mængde | 1 stk. |
| Produktlinje | MicroSEQ™ ID |
| Til brug med (udstyr) | 3500-serien genetiske analyser |
| Produkttype | MicroSEQ ID Microbial Identification Software v3.1.3 |