Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up Plates Kit
Beskrivelse
De MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up Plates Kit bruges til efter-sekventering oprydning i MicroSEQ™ ID arbejdsgang. Gelfiltreringsmatrixen, der bruges i mikropladepatronerne, giver en bekvem og enkel måde at fjerne farveterminatorer, dNTP'er, salte og resterende primere fra cyklussekventeringsreaktioner. MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up plader kan opbevares ved omgivende temperatur i op til 4 uger. MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up Plates Kit tilbyder samme eller bedre sekvenskvalitetsresultater som MicroSEQ™ ID-sekventering oprydningsplader.
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up pladerne kan bruges nedstrøms for følgende sekventeringssæt:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ™ Fuldt gen 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
Dette sæt indeholder to 96-brønds mikropladepatroner, der er ideelle til arbejdsgange til mikrobiel identifikation med høj kapacitet. Slutprodukterne kan bruges direkte til sekventering på evt Applied Biosystems™ genetiske analysatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •2 x 96-brønds reaktionsplader • 2 x 96-brønds pladelåg • 2 x 96-brønds affaldsplader • 2 x 96-brønds halvskørte kapillarplader |
| Format | 96-brønds plade |
| Prøvetype | Sekventering af produkter |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Antal prøver | 192 prøver |
| Produktlinje | MicroSEQ™ ID |
| Mængde | 192 prøver |
| Mål | Fluorescerende farvefjernelse |