Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit
Artikelnummer. 18725425 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
18725425 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 18725425 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A33256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    976.00 DKK / Pakke med 96
    Spare 64.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit bruges til post-sekventering oprydning i MicroSEQ ID arbejdsgangen.
MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit bruges til oprydning efter sekventering i arbejdsprocessen MicroSEQ™ ID. Den inkluderer 8-brøndsstrimlerne, som er en del af MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit (Kat. Nr. A33246), men inkluderer ikke 96-brønds modtagerpladen. Gelfiltreringsmatricen, der bruges i strip-patronerne, giver en bekvem og enkel måde at fjerne farveterminatorer, dNTP'er, salte og restprimere fra cyklussekventeringsreaktioner.
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit kan bruges nedstrøms for følgende sekventeringssæt:
  • MicroSEQ™ 500 16S rDNA sekventeringssæt
  • MicroSEQ™ Fuld gen-rDNA-sekventeringskit 16S
  • MicroSEQ™ D2 rDNA svampesekventeringssæt
Sættet består af tolv 8-brøndsstrips, der er egnede til 96 sekventeringsprøver. Det er ideelt til lav- til mellemgennemstrømnings-mikrobiel identifikationsworkflows. Slutprodukterne kan bruges direkte til sekventering på enhver Applied Biosystems™ genetisk analysator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Prøvetype Sekventering af produkter
Format Strips
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til 96 sekventeringsprøver
12 x 8-strips oprydningsrør
Til brug med (applikation) Sequencing
High-throughput kompatibilitet Multipleksing
Produktlinje MicroSEQ™ ID
Oprensningsmål Fluorescerende farvefjernelse
Mængde 96 prøver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.