Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit bruges til post-sekventering oprydning i MicroSEQ™ ID arbejdsgang. Gelfiltreringsmatrixen anvendt i strimmelformatet giver en bekvem og enkel måde at fjerne farvestofterminatorer, dNTP'er, salte og resterende primere fra cyklussekventeringsreaktioner.
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit kan bruges nedstrøms for følgende sekventeringssæt:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ™ Fuldt gen 16S rDNA-sekventeringskit
- MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
Sættet består af tolv 8-brønds strimler og en 96-brønds modtagerplade til at rumme 96 sekventeringsprøver. Den er ideel til arbejdsgange til mikrobiel identifikation med lav til mellemgennemstrømning. Slutprodukterne kan bruges direkte til sekventering på evt Applied Biosystems™ genetiske analysatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •12 x 8-stavs renserør • 2 x 96-brønds affaldsplade • 2 x 96-brønds modtagerplade • 1 x 8-stavs balanceliste |
| Format | Strip |
| Prøvetype | Sekventering af produkter |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| High-throughput kompatibilitet | Manuelle protokoller |
| Antal prøver | 96 prøver |
| Produktlinje | MicroSEQ™ ID |
| Mængde | 96 prøver |
| Mål | Fluorescerende farvefjernelse |