Få mere at vide
MicroSEQ™ E. coli O157:H7 Detektionskit
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder Assay Beads i 12 8-rørs strimler (opbevares ved 2 til 8 °C i mørke), 12 MicroAmp™ optiske 8-kapsler strimler og et rør med Pathogen Detection Negative Control (opbevares ved 2 til 8 °C i mørke). Der er tilstrækkeligt med reagenser til at udføre 96 tests. |
| Detekterbare analytter | E. coli |
| Detektionsmetode | Primer-probe detektion |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Enhver vatpindetype, mad eller vandprøver |
| Type | qPCR Detektionssæt |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Passiv referencefarve | ROX (Forblandet) |
| PCR metode | qPCR |
| Vis mere |