Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ Fuldt gen 16S rDNA-sekventeringskit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De MicroSEQ™ Fuldt gen 16S rDNA Sequencing Kit er sekventeringskomponenten i MicroSEQ™ 16S rDNA Full Gene Identification System, som giver en letanvendelig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste bakterier. Brug dette kit til at sekvensere PCR-produkter, der er blevet genereret ved hjælp af MicroSEQ™ Fuldt gen 16S rDNA PCR Kit. De to kits tillader sammen hurtig og bekvem amplifikation og sekventering af bakterien 16S rRNA-gen. Dette sæt inkluderer en protokol og et hurtig referencekort. Sekvenseringssættet inkluderer ikke en protokol eller et Quick Reference Card.
- Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer.
- Vækstbehovsuafhængig måling gør dig i stand til at identificere bakterier ved hjælp af objektive kriterier.
- Universelle primere på domæneniveau eliminerer forhåndsoptimering.
- MicroSEQ™ ID-analysesoftware sikrer nøjagtig artsidentifikation.
- Biblioteker, der kan tilpasses, giver dig fleksibiliteten til at oprette nye biblioteker og søge i validerede biblioteker, der indeholder de organismer, du oftest støder på.
- Kræver minimal træningslignende arbejdsgang som MicroSEQ™ D2 LSU svampesæt og MicroSeq™ 500 16S rDNA kit.
De MicroSEQ™ ID-system: En komplet, integreret løsning
Strømlining af hvert trin i mikrobiel identifikation, Applied Biosystems™ MicroSEQ™ System kombinerer fordelene ved MicroSEQ ID Software med let PrepMan Ultraprøveforberedelsesreagenser og -protokoller, MicroSEQ™ bakterie- og svampeapplikationssæt og brancheførende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemdækkende integration udvikler og tester vi alle komponenter i systemet sammen.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder tre rør, hver af frem- og omvendt sekventeringsblanding. Der tilføres tilstrækkeligt reagens til at udføre 15 fremadgående og 15 omvendte sekventeringsreaktioner af 16s rRNA-genet. Opbevares ved -15 °C til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Kapillær elektroforese |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | PCR produkter |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetisk Analyzer, 3100 Genetisk Analyzer, 3100-Avant Genetisk Analyzer, 3130xl Genetisk Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, GeneAmp 9700, 3730 DNA-analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Biblioteker | Tilpasset, bakteriel bibliotek (> 2000 arter) |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttype | Sekvenseringssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |