Beskrivelse
MicroSEQ™ Det fulde gen 16S rDNA PCR-sæt er PCR-komponenten i 16S MicroSEQ™ rDNA Full Gene Identification Kit, som giver en brugervenlig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste bakterier. Brug PCR-sættet til at amplificere det bakterielle 16S rRNA-gen til efterfølgende sekventering ved hjælp af MicroSEQ™ Full Gene 16S rDNA Sequencing Kit. Dette PCR-sæt indeholder hverken protokol eller Quick Reference Card.
- Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer.
- Måling uafhængig af vækstbehov gør det muligt at identificere bakterier ved hjælp af objektive kriterier.
- Universelle domæne-niveau primere eliminerer opstartsoptimering.
- MicroSEQ™ ID Analysesoftware sikrer nøjagtig artsidentifikation.
- Tilpassede biblioteker giver dig fleksibilitet til at oprette nye biblioteker og søge i validerede biblioteker, der indeholder de mest hyppigt forekommende organismer.
- Kræver minimal træning – arbejdsforløb på samme måde som MicroSEQ™ D2 LSU-svampekittet og MicroSeq 500 16S rDNA-kittet.
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplet, integreret løsning
Ved at effektivisere hvert trin i mikrobiel identifikation Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerer System softwarens fordele MicroSEQ™ ID med nemme PrepMan Ultra-prøveforberedelsesreagenser og protokoller, MicroSEQ™ bakterie- og svampeapplikationer samt branchens førende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemomfattende integration udvikler og tester vi alle systemets komponenter sammen.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •2X PCR Master Mix (tilstrækkelig til 20 amplifikationer), 3 rør • Positiv kontrol DNA, 1 rør • Negativ kontrol DNA (vand), 1 rør • Protokol og hurtig referencevejledning Opbevar efter første brug ved 2 °C til °8 C i et PCR-renrum. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Teknik | SBT (Sequence-Based Typing) |
| Til brug med (udstyr) | GeneAmp 9700, Veriti Termisk cykler |
| Biblioteker | Tilpasset, bakteriel bibliotek (> 2000 arter) |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttype | Fuldt gen 16S rDNA PCR Kit |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.