Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
Artikelnummer. 30000680 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30000680 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30000680 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4347481
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Dette kit er sekventeringskomponenten i MicroSEQ Fungal Identification System, som giver en letanvendelig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste svampe.
Dette sæt er sekventeringskomponenten i MicroSEQ™ Fungal Identification System, som giver en brugervenlig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste svampe. Det indeholder de primere, der er nødvendige for at sekventere PCR-produkterne genereret ved hjælp af PCR-komponenten. En protokol og et Quick Reference Card er ikke inkluderet.
  • Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer.
  • Måling uafhængig af vækstkrav gør det muligt at identificere svampe ved hjælp af objektive kriterier.
  • Universelle domæne-niveau primere eliminerer opstartsoptimering.
  • MicroSEQ™ ID Analysesoftware sikrer nøjagtig artsidentifikation.
  • Tilpassede biblioteker giver dig fleksibilitet til at oprette nye biblioteker og søge i validerede biblioteker, der indeholder de mest hyppigt forekommende organismer.
  • Kræver minimal træning; samme arbejdsgang som det MicroSEQ™ fulde gen-rDNA 16S bakterielle identifikationskit.
Specifik og nem at bruge
Baseret på fylogenetisk analyse af D2-regionen af store subunit-ribosomale RNA-gensekvenser gør dette brugervenlige kit det muligt for dig at identificere selv de mest vanskelige svampe-, gær- og oomycete-plantepatogener. For at sikre nøjagtige og specifikke resultater sammenligner kittets software dine prøver med en database over D2-sekvenser fra over 1000 validerede typearter.
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplet, integreret løsning
Ved at effektivisere hvert trin i mikrobiel identifikation Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerer System softwarens fordele MicroSEQ™ ID med nemme PrepMan Ultra-prøveforberedelsesreagenser og protokoller, MicroSEQ™ bakterie- og svampeapplikationer samt branchens førende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemomfattende integration udvikler og tester vi alle systemets komponenter sammen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sættet indeholder reagenser, der er tilstrækkelige til 55 sekventeringsreaktioner:
• D2 Forward Sequencing Mix
• D2 Omvendt sekventeringsblanding
Opbevares ved -15 C °til -25 °C
Detektionsmetode Kapillær elektroforese
Format Sæt
Prøvetype PCR produkter
Til brug med (udstyr) 310 Genetisk Analyzer, 3100 Genetisk Analyzer, 3100-Avant Genetisk Analyzer, 3130xl Genetisk Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genetisk Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 9800 Fast Thermal Cycler
Til brug med (applikation) Sequencing
Biblioteker Svampebibliotek (> 1100 arter), kan tilpasses
Produktlinje MicroSEQ
Produkttype Sekvenseringssæt
Mængde 1 sæt
Software MicroSEQ™ ID-analyse software
Forsendelsestilstand Tøris
Mål D2-region af rRNA-gen
Målorganismeklasse Svampe
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
Workflow-trin Cyklus sekvensering
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.