Beskrivelse
Dette kit er PCR-komponenten i MicroSEQ™ Fungal Identification System, som giver en brugervenlig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste svampe. En protokol og et Quick Reference Card er ikke inkluderet.
- Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer.
- Måling uafhængig af vækstkrav gør det muligt at identificere svampe ved hjælp af objektive kriterier.
- Universelle domæne-niveau primere eliminerer opstartsoptimering.
- MicroSEQ™ ID-analysesoftware sikrer nøjagtig artsidentifikation.
- Tilpassede biblioteker giver dig fleksibilitet til at oprette nye biblioteker og søge i validerede biblioteker, der indeholder de mest hyppigt forekommende organismer.
- Kræver minimal træning; samme arbejdsgang som det MicroSEQ™ fulde gen-rDNA 16S bakterielle identifikationskit.
Specifik og nem at bruge
Baseret på fylogenetisk analyse af D2-regionen af ribosomale RNA-gensekvenser med store underenheder, gør dette brugervenlige kit det muligt at identificere selv de mest vanskelige svampe-, gær- og oomycete-plantepatogener. For at sikre nøjagtige og specifikke resultater sammenligner sættets software dine prøver med en database over D2-sekvenser fra over 1.000 validerede typearter.
MicroSEQ™ ID-systemet: En komplet, integreret løsning
Ved at effektivisere hvert trin i mikrobiel identifikation Applied Biosystems MicroSEQ™ kombinerer System fordelene ved MicroSEQ™ ID-software med nemme PrepMan Ultra-prøveforberedelsesreagenser og protokoller, MicroSEQ™ bakterie- og svampeapplikationssæt samt branchens førende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemomfattende integration udvikler og tester vi alle systemkomponenter sammen.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder reagenser, der er tilstrækkelige til 50 PCR-reaktioner: PCR Master Mix Positive Control DNA Negativ Control (vand) Efter første brug opbevares sættet i et PCR-renrum ved 2 –8 °C |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Teknik | PCR-forstærkning, SBT (sekvensbaseret typning) |
| Til brug med (udstyr) | Veriti Termisk cykler, 9800 hurtig termisk cykler |
| Biblioteker | Svampebibliotek (> 1100 arter), Tilpasses |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttype | PCR-sæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Software | MicroSEQ™ ID-analysesoftware |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.