Beskrivelse
- Sekvenseringskomponenten af MicroSEQ™ 500 16S rDNA-bakterieidentifikationssystem, som giver en letanvendelig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste bakterier
- Brug dette kit til at sekvensere PCR-produkter, der er blevet genereret ved hjælp af MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR Kit
- De to sæt tilsammen muliggør hurtig og bekvem amplifikation og sekventering af 500 basepar af 16S rRNA-gen
- Sekvenser kan derefter sammenlignes med MicroSEQ™ 16S rDNA 500-bibliotek for at generere et identitetsmatch
- Dette sæt inkluderer ikke en protokol eller et Quick Reference Card
- Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
- Opbevares ved -15° til -25 °C
Fordele ved MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekventeringskit
- Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer
- Vækstbehovsuafhængig måling gør dig i stand til at identificere bakterier ved hjælp af objektive kriterier
- Universelle primere på domæneniveau eliminerer forhåndsoptimering
- MicroSEQ™ ID-analysesoftware sikrer nøjagtig artsidentifikation
- Biblioteker, der kan tilpasses, giver dig fleksibiliteten til at oprette nye biblioteker og søge efter validerede biblioteker, der indeholder de organismer, der oftest stødes på
- Kræver minimal træning - samme arbejdsgang som MicroSEQ™ D2 LSU svampesæt
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder: To rør hver af frem- og omvendt sekventeringsblanding. Tilstrækkeligt reagens til at udføre 55 fremadgående og 55 omvendte sekventeringsreaktioner. Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Kapillær elektroforese |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | PCR produkter |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetisk Analyzer, 3100 Genetisk Analyzer, 3100-Avant Genetisk Analyzer, 3130xl Genetisk Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, GeneAmp 9700, 3730 DNA-analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Inkluderer | Fremadgående sekventeringsblanding (2 rør) og omvendt sekventeringsblanding (2 rør) |
| Biblioteker | Tilpasset, bakteriel bibliotek (> 2000 arter) |
| Antal reaktioner | 55 Frem, 55 Tilbage |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Vis mere |