Learn More
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-kit
Product Code. 30484975 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 sæt
Product Code. Mængde
30484975 1 sæt
1 options
Product Code. 30484975 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4348228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12050.00 DKK
    11640.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 410.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-sættet er PCR-komponenten i MicroSEQ™ 500 16S rDNA Bacterial Identification System, som giver en brugervenlig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste bakterier. PCR-forstærkede produkter genereret med dette kit kan sekventeres ved hjælp af MicroSEQ™ 500 16S rDNA Sequencing Kit.
MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-sættet er PCR-komponenten i MicroSEQ™ 500 16S rDNA Bacterial Identification System, som giver en brugervenlig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste bakterier. PCR-forstærkede produkter genereret med dette kit kan sekventeres ved hjælp af MicroSEQ™ 500 16S rDNA Sequencing Kit. De to kits tilsammen muliggør hurtig og bekvem amplifikation og sekventering af 500 basepar af 16S rRNA-genet, som derefter kan sammenlignes med rDNA 500-biblioteket MicroSEQ™ 16S for at opnå et identitetsmatch. Dette sæt indeholder ikke en kopi af protokollen eller et Quick Reference Card.
  • Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer.
  • Måling uafhængig af vækstbehov gør det muligt at identificere bakterier ved hjælp af objektive kriterier.
  • Universelle domæne-niveau primere eliminerer opstartsoptimering.
  • MicroSEQ ID Analysis Software sikrer nøjagtig artsidentifikation.
  • Tilpassede biblioteker giver dig fleksibilitet til at oprette nye biblioteker og søge i validerede biblioteker, der indeholder de mest hyppigt forekommende organismer.
  • Kræver minimal træning – samme arbejdsflow som MicroSEQ D2 LSU svampekittet.
MicroSEQ™ ID-systemet: En komplet, integreret løsning
Ved at effektivisere hvert trin i mikrobiel identifikation Applied Biosystems MicroSeq kombinerer systemet fordelene ved MicroSEQ ID Software med nemme PrepMan Ultra-prøveforberedelsesreagenser og protokoller, MicroSeq bakterie- og svampeapplikationer samt branchens førende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemomfattende integration udvikler og tester vi alle systemkomponenter sammen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Hvert sæt indeholder nok PCR Master Mix til at udføre 50 PCR-forstærkninger, 5 negativkontrolassays og 5 positive kontrolassays. Et rør med positiv kontrol E. coli DNA og et med vand (til brug som negativ kontrol) er også inkluderet. Opbevar ved -15 til -25 °C ved modtagelse. Efter første brug, opbevar ved 2-8 – °C i et PCR-renrum.
Detektionsmetode Primer-sonde
Teknik PCR-forstærkning, SBT (sekvensbaseret typning)
Til brug med (udstyr) GeneAmp 9700, Veriti termisk cykler
Biblioteker Tilpasselig, Bakteriebibliotek (> 2000 arter)
Produktlinje MicroSEQ
Produkttype PCR-sæt
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Software MicroSEQ™ ID-analysesoftware
Mål 1. 500 bp af 16S rRNA-genet
Målorganismeklasse Bakterier
Til brug med (applikation) Mikrobiel detektion
Prøvetype DNA (Genomisk)
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.