Få mere at vide
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran
Beskrivelse
- Høj centrifugeringshastighed og større EFA reducerer centrifugeringstider
- Til prøver fra 0,5 til 5 ml
- Kun til forskningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Wildberry |
| Oversigt | EFA: 3,3 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Inkluderer | 100/pakke |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml (prøve) |