Få mere at vide
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/Pk.
24/Pk.
Beskrivelse
- Høj centrifugeringshastighed og større EFA reducerer centrifugeringstider
- Til prøver fra 0,5 til 5 ml
- Kun til forskningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Aqua |
Oversigt | EFA: 3,3 cm 2 |
Materiale (membran) | PES |
Porestørrelse | 0,2μ m |
Sterilitet | Ikke steril |
Inkluderer | 24/Pk. |
Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml (prøve) |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion