Få mere at vide
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Omega-membran
Artikelnummer. p-7089755
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
Farve:
Blå
Grå
Gul
Klar
Rød
Artikelnummer. 17164741
Brand: Cytiva MCP001C41
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Microsep Advance Centrifugal Devices med Omega Membrane koncentrerer hurtigt op til 5 ml biologisk prøve.
  • Udskift buffer eller fjern salt af kromatografi-eluater og gradientfraktioner
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Oversigt EFA: 3,3 cm 2
Materiale (membran) PES
MWCO 1 kDa
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 24/pakke
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml (prøve)