Få mere at vide
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Omega-membran
Artikelnummer. 17164741
Skift visning
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
Farve:
Blå
Grå
Gul
Klar
Rød
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Inkluderer Farve
17164741 1 kDa 24/pakke Gul
17134751 30 kDa 100/pakke Rød
17194741 3 kDa 100/pakke Grå
17144751 100 kDa 24/pakke Klar
17124751 30 kDa 24/pakke Rød
17154751 100 kDa 100/pakke Klar
17114751 10 kDa 100/pakke Blå
17184741 3 kDa 24/pakke Grå
17174741 1 kDa 100/pakke Gul
17104751 10 kDa 24/pakke Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17164741 Leverandør Cytiva Leverandørnr. MCP001C41
Besparelser på stamcelleforskning
Brug rabatkode 28032
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Microsep Advance Centrifugal Devices med Omega Membrane koncentrerer hurtigt op til 5 ml biologisk prøve.
  • Udskift buffer eller fjern salt af kromatografi-eluater og gradientfraktioner
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Oversigt EFA: 3,3 cm 2
Materiale (membran) PES
MWCO 1 kDa
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 24/pakke
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml (prøve)