Få mere at vide
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Omega-membran
Beskrivelse
- Udskift buffer eller fjern salt af kromatografi-eluater og gradientfraktioner
- Kun til forskningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | EFA: 3,3 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Inkluderer | 24/pakke |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml (prøve) |