Få mere at vide
Hirschmann™ Mikroskopisk objektglas med afskårne kanter
Beskrivelse
- 76 x 26 mm
- Tykkelse fra 0,95-1,05 mm
- Ekstrahvid i farven
- Med LOT-nummer på emballagen
- Mærket med: kan bruges indtil, CE i henhold til IVD 98/79 EC
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| Kanter | Skære |
| Tykkelse (metrisk) | 0,95 til 1,05 mm |
| Type | Objektglas til mikroskop |
| Farve | Ekstra hvid |
| Certificeringer/compliance | CE i henhold til IVD 98/79 EF |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 76 x 26 mm |