Få mere at vide
Greiner Bio-One Microscopic Cover slip for Terasaki Plates
Artikelnummer. 15985311
Skift visning
Microscopic coverslip
Artikelnummer.
15985311 Microscopic coverslip
1 options
Artikelnummer. 15985311 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 653081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41965.48 DKK
    38698.31 DKK / Pakke med 5000
    Spare 3267.17 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
For use with Terasaki plates. Greiner Bio-One Microscopic Cover slip is manufactured from crystal clear polystyrene.
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • Non-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyrene
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 51 mm
Til brug med (udstyr) Terasaki Plates