Få mere at vide
Heinz Herenz Mikroskopglas med slebne kanter
Artikelnummer. 30158463
Skift visning
Frostet:
Ikke frostet
Artikelnummer. Frostet
30158463 Ikke frostet
1 options
Artikelnummer. 30158463 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1042000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.06 DKK
    28.65 DKK / Pakke med 50
    Spare 11.41 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Mikroskopglas, med slebne kanter.
Vi tilbyder et meget bredt udvalg af rutsjebaner, så du er sikker på at finde det, du leder efter.
  • Inden for produktlinjerne finder du skære- og slibningsslides.
  • Udskårne objekter foretrækkes til rutinemæssig mikroskopi og giver stor fleksibilitet.
  • Jordslides forhindrer snit på grund af jordkanterne.
  • Hvis du vil mærke og kategorisere dine slides, er det bedst at vælge slides med matte kanter eller et farvet felt.
  • Du har også valget mellem slides med og uden cellofan.
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Sterilitet Ikke-steril
Kanter 90°, Ground
Frostet Ikke frostet
Materiale Glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Mikroskopglas
Nå tælle 0
Farve Klarhed
Hjørnestil Slette