Få mere at vide
Heinz Herenz Mikroskopglas med frostet felt
Artikelnummer. 30158451
Skift visning
Frostet:
1 Slut
Artikelnummer. Frostet
30158451 1 Slut
1 options
Artikelnummer. 30158451 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1041100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.92 DKK
    23.65 DKK / Pakke med 50
    Spare 9.27 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Mikroskopglaser med frostet felt.
Vi tilbyder et meget bredt udvalg af rutsjebaner, så du er sikker på at finde det, du leder efter.
  • Inden for produktlinjerne finder du skære- og slibningsslides.
  • Udskårne objekter foretrækkes til rutinemæssig mikroskopi og giver stor fleksibilitet.
  • Jordslides forhindrer snit på grund af jordkanterne.
  • Hvis du vil mærke og kategorisere dine slides, er det bedst at vælge slides med matte kanter eller et farvet felt.
  • Du har også valget mellem slides med og uden cellofan.
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Kanter Klip
Frostet 1 Slut
Materiale Glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Mikroskopglas
Nå tælle 0
Farve Klarhed
Hjørnestil Slette