Få mere at vide
Heinz Herenz Mikroskopglasglase med udskårne kanter
Artikelnummer. 15502304
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
15502304 Sort
1 options
Artikelnummer. 15502304 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1041015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.25 DKK
    552.11 DKK / Pakke med 100
    Spare 272.14 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Mikroskopglas, økonomi, med skærekanter. Gennemsigtigt grønt glas.
Vi tilbyder et meget bredt udvalg af rutsjebaner, så du er sikker på at finde det, du leder efter.
  • Inden for produktlinjerne finder du skære- og slibningsslides.
  • Udskårne objekter foretrækkes til rutinemæssig mikroskopi og giver stor fleksibilitet.
  • Jordslides forhindrer snit på grund af jordkanterne.
  • Hvis du vil mærke og kategorisere dine slides, er det bedst at vælge slides med matte kanter eller et farvet felt.
  • Du har også valget mellem slides med og uden cellofan.
Tekniske data
Bredde (metrisk) 8 mm
Sterilitet Ikke-steril
Kanter Bane
Materiale PTFE
Type Diagnostisk slide
Nå tælle 10
Farve Sort