Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microscope Slides, Cut
Shop alle Epredia produkter
Dimensioner (L x B):
76 x 26 mm
Mængde:
50 Pieces in Box
Tykkelse (metrisk):
0.8 to 1.0 mm
1 to 1.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
- Reduced iron content for low self-fluorescence
- Greenish shimmer minimized
- Guaranteed optimum, faultless transparency
- Clean, flat and suitable for immediate use
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 to 1.0 mm |
| Farve | Extra White |
| Certificeringer/compliance | ISO8037/I |
| Belægning | Uncoated |
| Mængde | 50 Pieces in Box |
| Skriveflade | No |
| Dimensioner (L x B) | 76 x 26 mm |