Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Objektglas til mikroskop med hulrum
Artikelnummer. 10245913
Skift visning
Nå tælle:
1
2
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Pakningsstørrelse
10245913 3 -
15281309 1 -
12848715 2 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245913 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 1320202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2816.93 DKK
    2429.56 DKK / Pakke med 100
    Spare 387.37 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Bruge Marienfeld Superior™ Soda Lime glasmikroskopglas med omhyggeligt slebet og polerede hulrum til forskningsbehov i laboratoriet.
  • Førsteklasses mikroskopobjektglas med hulrum
  • Fremstillet af sodakalkglas af tredje hydrolytisk klasse
  • Med 90° slebne kanter
  • Hulrum med en diameter på 15-18 mm og en dybde på 0,6-0,8 mm
  • Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
  • Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
nr. pr. sag 2100
nr. pr. pakke 50
Kanter 90° , Jord
Frostet Ikke frostet
Materiale Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse
Tykkelse (metrisk) 1,2 til 1,5 mm
Type Mikroskopobjektglas med hulrum
Nå tælle 3
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm