Få mere at vide
Cole-Parmer™ Microscope Slides
Shop alle Cole-Parmer produkter
:
75mm x 25mm
Beskrivelse
- Our slides feature precision ground edges on all four sides.
- Use plain microscope slides in general purpose applications.
- Slides measure 75 x 25mm and are 1mm thick.
- 144 Slides per pack.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| Kanter | Ground |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Mængde | 144 |
| Dimensioner (L x B) | 75 x 25 mm |