Få mere at vide
BRAND™ Objektglas til mikroskop
Shop alle Brand produkter
Kanter:
Jord
Skære
Oversigt:
Dobbelt frostet ende
Ender ikke frostede
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Beskrivelse
- Tykkelse på ca.. 1 mm
- Størrelse ca. 76x26 mm
- Rutsjebaner med slebet kanter anbefales for at mindske risikoen for skader
- For at beskytte mod indtrængende fugt kan hele pakningsenheden også fås forseglet i en aluminiumspose.
- Pakkemængde på 2500, 50 æsker á 50 objektglas
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| nr. pr. sag | 2500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Kanter | Skære |
| Frostet | Ikke frostet |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Ender ikke frostede |
| Vis mere |