Få mere at vide
Azpack™ Hazard Warning Tape
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
77.90 DKK - 121.00 DKK
Tekniske data
Farve Black, Yellow
Format Roll
Materiale Vinyl
Mængde 1 Ea.
Længde (metrisk) 66 m
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Vis tekst Dimensioner (LxB) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Vis tekst Dimensioner (LxB) Pris Antal & tilgængelighed  
10633405
Dokumentvisning
Azpack™
10633405
Biohazard 66 m x 25 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12318767
Dokumentvisning
Azpack™
12318767
Danger Broken Glass 66 m x 50 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
  • Self-adhesive tape
  • Wording and hazard symbol repeated along tape
  • Black on yellow background
  • 66m roll
  • Cardboard core diameter: 75mm
  • Widtch: 25mm
Tekniske data
Tekniske data
Black, Yellow
Vinyl
66 m
Roll
1 Ea.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azpack™ Hazard Warning Tape