Få mere at vide
Invitrogen™ Neurit udvækst farvningssæt
Artikelnummer. 13494710
Skift visning
Mængde:
1000 analyser
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13494710 1000 analyser 1000 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 13494710 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A15001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Molecular Probes™ Neurit Outgrowth Staining Kit giver mulighed for hurtig og enkel måling af neuritudvækst og cellelevedygtighed i samme prøve.
De Molecular Probes™ Neurite Outgrowth Staining Kit indeholder tre fluorescerende farvestoffer: en cellelevedygtighedsindikator, en cellemembranfarvning og et baggrundsundertrykkelsesreagens. Bemærk venligst, at farvestofferne, der er inkluderet i sættet, ikke er specifikke for neuroner og vil farve alle dyreceller. Dette sæt er ikke egnet til at skelne neuroner fra andre celletyper i en blandet population.
  • Farv celler hurtigere end med immuncytokemi (på så lidt som 15 minutter)
  • Mål neuritudvækst og cellesundhed i samme prøve
  • Billede enten levende eller faste celler
  • Indfang data med et standard fluorescensmikroskop, mikropladelæser eller HCS-instrument
Hurtige farvningsresultater
Neurite Outgrowth Staining Kit sparer tid og trin i forhold til immunfarvning. En typisk arbejdsgang ved brug af dette sæt –tager 15 30 minutter og involverer kun to medieudvekslingstrin, før der foretages en måling. I modsætning hertil involverer immunfarvning flere blokerings-, vaske- og antistofinkubationstrin, som kræver flere timer at fuldføre.
Multipleksede udlæsninger
Neurit Outgrowth Staining Kit skelner mellem sammensatte virkninger på cellernes levedygtighed og neuritudvækst ved at give en tofarvet udlæsning.
Fleksibel protokol
Afhængigt af celletypen af interesse kan en fastcellet farvning være at foretrække frem for farvning med levende celler. Begge protokoller findes i produktmanualen for maksimal fleksibilitet.
Instrumentkompatibilitet
Fluorescenssignalerne genereret med Neurite Outgrowth Staining Kit kan måles med en fluorescensmikropladelæser, mikroskop eller HCS-instrument for kompatibilitet med din eksisterende arbejdsgang. Ligeledes er proberne, der bruges i dette sæt, kompatible med standard FITC (grøn) og TRITC (orange-rød) emissionsfiltersæt.
Sættet indeholder:
Neurite Outgrowth Staining Kit kan nemt skaleres til enhver kulturplade, skål eller objektglasformat og leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at køre 1.000 96-brønds assays og inkluderer:
  • 100μ L af cellelevedygtighedsindikator (1000X)
  • 100μ L af cellemembranfarvning (1000X)
  • 2,5 ml baggrundsdæmpningsfarve (100X)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn, Orange
Type Neurit udvækst farvningssæt
Mængde 1000 analyser
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.