Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Objektglasholder til mikroskop
Artikelnummer. 15346167 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Artikelnummer. 15346167 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS15981C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00 DKK
    244.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.31 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Holder objektglas under evaluering, rengøring og tørring. Heathrow Scientific™ inkluderer gummifødder for at forhindre utilsigtet bevægelse.
  • Fremstillet af kemikaliebestandig polyethylen
  • Solid, stærk konstruktion med gummifødder for stabilitet på bænken
Tekniske data
Type Mikroskopglasboks
Slidekapacitet 15
Enheden holder Dias
Dimensioner (L x B x H) 153 x 102 x 21 mm
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Materiale Polyethylen