Få mere at vide
Hach™ Microscope Slides
Beskrivelse
- Size: 25.4 x 76.2mm (1 x 3 in.)
- Thickness: 1mm
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 76.2 mm |
| nr. pr. sag | 72 Slides |
| Forrenset | Yes |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Microscope Slide |
| Farve | Clear |
| Højde (engelsk) | 1 in. |
| Højde (metrisk) | 25.4 mm |
| Længde (engelsk) | 3 in. |