Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Objektglas til mikroskop med enkelt hulrum
Type:
Objektglas til mikroskop
Beskrivelse
- Ca. 1,5 mm tyk
- Dimensioner: ca. 76 x 26 mm
- Leveres i pakker af 50 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektglas til mikroskop |
| Wells | 1 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Slibeglas |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Dimensioner (LxB) | 76 x 26 mm |