Få mere at vide
Motic™ Mikroskophoved, SMZ-171 BH
Artikelnummer. 15465502
Skift visning
Hovedstil:
Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hovedstil Pakningsstørrelse
15465502 Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende Hver
1 options
Artikelnummer. 15465502 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100200600751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6060.00 DKK
    5458.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 601.54 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Stereomikroskophoved, der anvender Greenoughs stereoskopiske optiske system til stor forstørrelse, forvrængningsfri billeder og overlegen dybdeskarphed. Motic™ Mikroskophoved, SMZ-171 BH er et kikkerthoved med en 45° betragtningsvinkel.
  • Greenough optisk system.
  • Kikkerthoved, 45° tilbøjelig, 360° roterende.
  • Widefield justerbare okularer WF10X/23mm.
  • 6,7:1 Zoom-forhold, WD=110mm
Tekniske data
Produkttype Kikkertmikroskophoved
Hovedstil Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende
Okular WF 10X/23 mm, Justerbar