Få mere at vide
Motic™ Mikroskophoved, SMZ-171-BH
Artikelnummer. 15485502
Skift visning
Forstørrelseskraft:
0,75X til 5X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
15485502 0,75X til 5X Hver
1 options
Artikelnummer. 15485502 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101000902961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6240.00 DKK
    5617.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 622.94 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Optisk overlegen stereozoommikroskophoved til SMZ-171 mikroskopet. Motic™ Mikroskophoved, SMZ-171-BH er et erstatningshoved til det alsidige og kraftfulde SMZ-171 mikroskop.
  • Kun hoved.
  • 60° kikkert stereohoved.
  • Bredt felt justerbare okularer 10S/FN 23.
  • 6,7:1 zoomforhold og WD = 110 mm.
  • Forstørrelsesområde: 0,75x - 5x.
  • Elektrostatisk udladning.
Tekniske data
Inkluderer Elektrostatisk afladningsfunktion
Forstørrelseskraft 0,75X til 5X
Produkttype Kikkert stereomikroskophoved
Okular WF 10X/FN 23, Justerbar