Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrometer mikroskop okular, 18mm
Beskrivelse
- Mikrometer mikroskop okular, 18mm
- med krydslinjeskala 0 til 10 mm; 0,1 mm
- Til inverteret biologisk mikroskop FB69196
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikrometer okular med krydslinjeskala 0 til 10 mm; 0,1 mm |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Til brug med (udstyr) | Inverteret biologisk mikroskop FB69196 |
| Forstørrelseskraft | 10 x |