Få mere at vide
Carl Zeiss™ Mikroskop med kikkertrør
Artikelnummer. 10488624
Skift visning
Hovedstil:
Kikker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hovedstil Pakningsstørrelse
10488624 Kikker Hver
1 options
Artikelnummer. 10488624 Leverandør Carl Zeiss™ Leverandørnr. 4912060006000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41616.75 DKK
    32084.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 9531.90 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Primo Vert fås som foruddefinerede konfigurationer, men yderligere konfigurationer og tilbehør er tilgængelige på anmodning. En række attraktive funktioner er designet til at garantere hurtig og pålidelig håndtering og brugervenlighed:
  • Automatisk lyskildeslukning (ud over manuel tænd/sluk-funktion): Primo Vert slukker lyset automatisk efter 15 min - sparer energi og beskytter stativet
  • Modulær belysning: halogen eller langtidsholdbar LED
  • Materiale af højkvalitet: stativet er lavet af metal, og alle betjeningselementer er belagt med en speciel berøringsvenlig gummiblanding
  • Universal faseskyder (valgfri) til alle objektiver: for brugervenligheden er der en fasering (Ph1) tilgængelig for 10x, 20x og 40x – det betyder, at du ikke behøver at ændre positionen af faseskyderen, når du skifter objektiver. Kort sagt: tidsbesparende og økonomisk
  • Øget arbejdsafstand takket være nem afmontering af kondensatoren, f.eks. til rulleflasker
  • Objektivindikatorer til hurtig identifikation af forstørrelse
  • Integreret bærehåndtag
  • Prisvindende design Den nye Primo Vert omvendt mikroskop er fokuseret på det væsentlige: fremragende optik, kvalitetsmaterialer med høj holdbarhed, brugervenlighed og et tiltalende design. Primo Vert adresserer en bred vifte af applikationer: fra rutinelaboratorier til inspektion af levende celler til banebrydende forskningslaboratorier, som foruden forskningsmikroskoper kræver kompakte og pålidelige rutinemikroskoper til hurtig og effektiv visning af levende celler. Typiske applikationer omfatter kræft- og HIV-forskning, menneske-, dyre- og plantegenetik og cellebiologi generelt.
Tekniske data
Hovedstil Kikker