Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikroskop armlænssæt
Artikelnummer. 15280013 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15280013 1 stk. 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15280013 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 4660000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 DKK
    2354.95 DKK / 1 sæt
    Spare 855.05 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Nyd total komfort ved dit mikroskop - selv efter timers brug
  • Blød, polstret overflade understøtter underarmene og øger komforten og produktiviteten
  • Bruges med mikroskop i enhver størrelse
  • Ideel til de fleste mikroskopapplikationer
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Type Mikroskop armlænssæt
Mængde 1 stk.