Få mere at vide
Sartorius Microsart™ Forskning Mycoplasma Real-Time PCR Kit
Artikelnummer. p-7079213 Shop alle Sartorius produkter
Mængde:
100 tests
25 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
25 tests
Artikelnummer. 15378156
Brand: Sartorius SMB951005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til hurtig og pålidelig screening af cellekultursupernatanter. Microsart™ Research Mycoplasma Real-Time PCR Kit bruges til direkte påvisning af Mollicutes i cellekulturer, mediekomponenter og afledte biologiske stoffer.
  • Muliggør hurtig og pålidelig påvisning af Mycoplasma DNA i cellekultursupernatanter
  • Detekterer 16 S rRNA-gen af mindst 110 Mycoplasma-arter
  • Tid: Tre timer
  • Prøven kan tilsættes direkte til PCR-reaktionsrøret
  • TaqMan™ qPCR-baseret kemi i realtid
  • Prøvevolumen: 200 μL
Applikationer:
  • Anvendes med ethvert realtids-PCR-instrument, der detekterer farvestofferne FAM , ROX
  • Anvendes til kvalitetskontrolanalyse i mikrobiologiske og biofarmaceutiske laboratorier
Overholdelse
EP 2.6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Detektionsmetode qPCR
Antal prøver 25 prøver
Produkttype Assay test
Mængde 25 prøver
Mål 16s rRNA af Mycoplasma
Til brug med (applikation) Mikrobiel påvisning
Antal reaktioner 25 reaktioner
Prøvetype Lyofiliseret, frysetørret
Volumen 2 μL