Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ FORSKNING Bakterier
Shop alle Sartorius produkter
Antal reaktioner:
Reagenser til 100 PCR-reaktioner
Reagenser til 25 PCR-reaktioner
Mængde:
25
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Detekter hurtigt forurening af mere end 95 % af alle kendte bakteriearter inden for 2½ timer.
- I en real-time PCR meget specifik TaqMan™ sonder binder til en meget konserveret DNA-sekvens, der er fælles for alle bakterier (gram-positive og gram-negative).
- Dette kit er designet til kontamineringskontrol i den akademiske verden eller under udvikling af lægemidler og i proces i biofarma eller regenerativ medicin.
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | qPCR |
| Mængde | 25 |
| Antal reaktioner | Reagenser til 25 PCR-reaktioner |
| Volumen | 2 μL |