Få mere at vide
Sartorius™ Microsart Mini vakuumpumpe
Artikelnummer. 10302120 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
6 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10302120 6 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10302120 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 1669425006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5670.00 DKK
    5097.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 572.91 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ideel lille vakuumpumpe til enkeltvakuumfiltrering. Sartorius™ Microsart Mini Vacuum Pump er designet til at imødekomme behovene i mikrobiologiske laboratorier.
  • 6L/min for 1-grenet manifold og individuelle filterholdere
  • Intelligent pumpedesign letter nem og effektiv drift, selv på begrænset plads
  • Justerbar vakuum
  • Integreret, nystruktureret, lækagesikker membran
  • Støjudviklingen under drift er reduceret med 50 % sammenlignet med konventionelle membranpumper
  • Vedligeholdelsesfri, 5.000 driftstimer garanteret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 100 mbar
Strømstyrke 0,63 A
Elektriske krav 230 V 50 Hz 65 w
Dimensioner (L x B x H) 164 x 90 x 141 mm
Dybde (metrisk) 90 mm
Støjniveau 53,5 db (A)
Watt 65 w
Vægt (metrisk) 1.9 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C
Flowhastighed 6 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (metrisk) 141 mm
Samlet bredde (metrisk) 164 mm
Pumpetype Microsart Mini vakuumpumpe
Applikationer Enkelt filtreringskørsel med individuel filterstation
Spænding 230 V
Til brug med (applikation) Mad og drikke, miljø-/vandtestning, farma/biotek, mikrobiel optælling