Få mere at vide
Sartorius Microsart™ Medier
Artikelnummer. p-4700605 Shop alle Sartorius produkter
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen saccharose
Intet kolesterol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15952510
Brand: Sartorius 1432247ACN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre sikkerheden ved mikrobiologisk kvalitetskontrol i den farmaceutiske og bioteknologiske industri for mikrobielle grænser testning i henhold til USP og EP
  • Brugsklar agarmedieskål (på forhånd fyldt med forskellige agarmedietyper) med aktivt låg
  • Steril emballeret og klar til brug sammen med Microsart filterenheder
  • Aktivt låg muliggør berøringsfri overførsel af membran uden brug af pincet og reducerer risikoen for sekundær kontaminering
  • Løftbart indvendigt låg giver nem adgang til udvalgte kolonier efter inkubation til yderligere analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Reduceret vækstfaktor, Meget lavt protein (< 90 ng/ml)
Form Gel
Produkttype Vækst medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Gamma-bestrålet
Med tilsætningsstoffer Essentielle og ikke-essentielle aminosyrer
Uden tilsætningsstoffer Ingen saccharose
Til brug med (applikation) Målmikroorganismer: samlet antal stressede organismer fundet i rent vandsystemer
Formulering Solid Agar Medium