Beskrivelse
- Brugsklar agarmedieskål (på forhånd fyldt med forskellige agarmedietyper) med aktivt låg
- Steril emballeret og klar til brug sammen med Microsart filterenheder
- Aktivt låg muliggør berøringsfri overførsel af membran uden brug af pincet og reducerer risikoen for sekundær kontaminering
- Løftbart indvendigt låg giver nem adgang til udvalgte kolonier efter inkubation til yderligere analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Reduceret vækstfaktor, Meget lavt protein (< 90 ng/ml) |
| Form | Gel |
| Produkttype | Vækst medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Gamma-bestrålet |
| Med tilsætningsstoffer | Essentielle og ikke-essentielle aminosyrer |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen saccharose |
| Til brug med (applikation) | Målmikroorganismer: samlet antal stressede organismer fundet i rent vandsystemer |
| Formulering | Solid Agar Medium |
| Vis mere |