Få mere at vide
Sartorius Microsart™ Medier
Artikelnummer. 15932510 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen saccharose
Intet kolesterol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
15932510 Intet kolesterol Pakke med 100
15952510 Ingen saccharose Pakke med 100
15942510 Intet kolesterol Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15932510 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1431347ACN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4150.00 DKK
    3731.40 DKK / Pakke med 100
    Spare 418.60 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forbedre sikkerheden ved mikrobiologisk kvalitetskontrol i den farmaceutiske og bioteknologiske industri for mikrobielle grænser testning i henhold til USP og EP
  • Brugsklar agarmedieskål (på forhånd fyldt med forskellige agarmedietyper) med aktivt låg
  • Steril emballeret og klar til brug sammen med Microsart filterenheder
  • Aktivt låg muliggør berøringsfri overførsel af membran uden brug af pincet og reducerer risikoen for sekundær kontaminering
  • Løftbart indvendigt låg giver nem adgang til udvalgte kolonier efter inkubation til yderligere analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Animalsk oprindelse
Form Gel
Produkttype Vækst medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Gamma-bestrålet
Med tilsætningsstoffer BPE
Uden tilsætningsstoffer Intet kolesterol
Til brug med (applikation) Målmikroorganismer: samlet antal
Formulering Solid Agar Medium
Kultur Type Statisk kultur