Få mere at vide
Sartorius Microsart™ @Filter 100 i poser
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4570852 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Grøn
Hvid
Porestørrelse:
0,2μ m
0,5μ m
Gitter farve:
Hvid
Intet gitter
Mørkegrøn
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Porestørrelse Gitter farve unitSize
11770506 Grå 0,5μ m Hvid Pakke med 60
11760506 Grøn 0,5μ m Mørkegrøn Pakke med 60
11750506 Hvid 0,2μ m Sort Pakke med 60
11780506 Hvid 0,5μ m Intet gitter Pakke med 60
11795485 Hvid 0,5μ m Sort Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11770506 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16D0310H6BL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Membranfiltre velegnet til brug i Microsart @Filter enheder
Microsart @filterenheder, sterile og klar til brug, kombinere en tragt og et gittermembranfilter i én enhed. De er specielt udviklet til påvisning og optælling af mikroorganismer i lægemidler, kosmetik, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. For prøvevolumener op til 100 ml Microsart @filter 100 er den ideelle enhed. Det optimerede design tillader en grundig skylning af systemet efter filtrering. Der tilbageholdes ingen væske i filtertragten. Optimal tætning til Microsart Base 47 mm er garanteret af Click-Fit lukningen.
Sikker og pålidelig:
Steril emballeret - Sterilisering på brugsstedet er ikke påkrævet
Fuldt engangsbase og tragt - Forberedelses- og steriliseringsfri procedure reducerer risikoen for sekundær kontaminering
Optimeret design og materialer - Ingen væske tilbage efter filtrering, eliminerer behovet for skylning
Nem håndtering:
Click-Fit lukning - Hurtig i rutineanalyse, eliminerer risikoen for lækage
Økonomi:
Tilpasning på Combisart™ - Maksimal fleksibilitet, ingen yderligere investering påkrævet
Gennemsigtigt tragtmateriale - Synlighed af den komplette filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Filtertype Net filter
Format disk
Materiale Cellulosenitrat
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,5μ m
Prøvevolumen 100 ml
Sterilitet Steril
Gitter farve Hvid
Type Membran filter
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X60 MS @FILTER 100 CN N/B 0.45µM
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose